安全性情報
SRP0372
Sigma-Aldrich
MKK6 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
MAP2K6, MEK6, mitogen-activated protein kinase kinase 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
63.5 kDa
包装
pkg of 20 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
1.36 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAP2K6(5608)
詳細
Human MKK6 (GenBank Accession No. NM_002758.3), amino acids 2-end with N-terminal GST-tag, MW=63.5 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0372-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carlo Serra et al.
Molecular cell, 28(2), 200-213 (2007-10-30)
During muscle regeneration, the mechanism integrating environmental cues at the chromatin of muscle progenitors is unknown. We show that inflammation-activated MKK6-p38 and insulin growth factor 1 (IGF1)-induced PI3K/AKT pathways converge on the chromatin of muscle genes to target distinct components
T L Lotan et al.
The Journal of pathology, 212(4), 386-394 (2007-06-20)
Identification of the signalling cascades that are differentially activated during prostatic tumourigenesis is a crucial step in the search for future molecular targets in this disease. The stress-activated protein kinase (SAPK) signalling cascade culminates in the phosphorylation of the JNK