安全性情報
M5814
Sigma-Aldrich
MKK6/SKK3, active human
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, Maltose binding protein tagged, buffered aqueous solution
別名:
MAP Kinase Kinase 6, MAP Kinase Kinase 6/SKK 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
81 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAP2K6(5608)
特異性
Active in the phosphorylation of p38/SAPK2a
アプリケーション
Active enzyme for study of stress-activated protein kinases.
May be used for activation of p38α followed by phosphorylation of MBP.
単位の定義
1 unit will activate 1 unit of p38/SAPK2 per minute. 1 unit of active p38/SAPK2 will incorporate 1 nanomole of phosphorus into myelin basic protein per minute.
物理的形状
Solution in approx. 1 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1 mM EGTA, 0.1% 2-mercaptoethanol, 0.15 M NaCl, 0.03% Brij® L23, 270 mM sucrose, 0.2 mM PMSF, 1 mM benzamidine.
法的情報
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M5814-5UG-PW:
M5814-5UG:
M5814-BULK:
M5814-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Cuenda et al.
The EMBO journal, 16(2), 295-305 (1997-01-15)
Stress-activated protein kinase-3 (SAPK3), a recently described MAP kinase family member with a wide-spread tissue distribution, was transfected into several mammalian cell lines and shown to be activated in response to cellular stresses, interleukin-1 (IL-1) and tumour necrosis factor (TNF)