Merck
すべての画像(21)
主要文書
安全性情報
ZRB1318
Sigma-Aldrich
抗ペリセントリン(Pericentrin)抗体 クローン2H11 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Kendrin, Pericentrin-B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H11, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 378.04 kDa
observed mol wt ~380 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCNT(5116)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2H11は、ヒトペリセントリンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域における132アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトペリセントリンのN末端領域における132アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVECおよびHepG2細胞株のペリセントリンを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、組換えペリセントリンにKD値2.7 x 10^(-9)で結合した。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HeLaおよびHEK293細胞溶解物中のペリセントリンを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ペリセントリン(Pericentrin) クローン2H11 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1318)は、ヒトペリセントリンを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ペリセントリン(Pericentrin)(UniProt:O95613、別名:Kendrin、Pericentrin-B)は、ヒトにおいてPCNT(別名:KIAA0402、PCNT2)遺伝子(Gene ID:5116)によってコードされています。ペリセントリンは、高度に保存された、中心小体周辺物質のタンパク質であり、有糸分裂および減数分裂の両方において組織化された微小管配列の最初の構築に関連する中心小体線維性マトリックスの必要不可欠な成分です。ペリセントリンの中心小体局在化は、そのC末端領域においてPACTドメインとして知られるモチーフを標的とする中心小体周辺マトリックスによって媒介されることが示されています。ペリセントリンは、DISC1とともに微小管ネットワーク形成において役割を担っています。また、間期での中心小体の未成熟分裂を、中心小体でのNEK2キナーゼ活性を阻害することによって妨げることが報告されています。光受容体繊毛の形成および光受容外節の形成を調節することによって網膜発生にも関与し、嗅覚受容体ニューロンの線毛発生における役割も担っています。ペリセントリンは、C末端結合部位(aa 3195-3208)によってカルモジュリンと結合することが示されており、中心小体でのその機能に不可欠です。有糸分裂中は、ペリセントリンは切断されて、中心小体遊離およびその後の中心小体分離を促進するCDK5RAP2を除去します。PCNT2遺伝子の変異によって、小頭症および低身長を特徴とする小頭性骨異形成性原発性小人症が誘発されることが知られています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Falk, N., et al. (2018).J. Cell Sci. 131(16); jcs218487)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1318-25UL:
ZRB1318-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)