安全性情報
SRP0332
Sigma-Aldrich
FYN A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
別名:
FYN oncogene related to SRC, FGR, YES, p59-FYN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥60% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
61 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FYN(2534)
詳細
Human FYN A (GenBank Accession No. NM_002037), full length, amino acids 2-537 (end) with N-terminal Flag-tag, MW= 61 kDa, expressed in Sf9 insect cells.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
物理的形状
Fomulated in 45 mM Tris-HCl, pH 8.0, 124 mM NaCl, 2.4 mM KCl, 18 mM glutathione, and 10% glycerol.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0332-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kathleen E McGrath et al.
Blood, 111(4), 2409-2417 (2007-11-23)
Enucleation is the hallmark of erythropoiesis in mammals. Previously, we determined that yolk sac-derived primitive erythroblasts mature in the bloodstream and enucleate between embryonic day (E)14.5 and E16.5 of mouse gestation. While definitive erythroblasts enucleate by nuclear extrusion, generating reticulocytes
Hyang-Sook Hoe et al.
The Journal of biological chemistry, 283(10), 6288-6299 (2007-12-20)
Dab1 is an intracellular adaptor protein that interacts with amyloid precursor protein (APP) and apoE receptor 2 (apoEr2), increases their levels on the cell surface, and increases their cleavage by alpha-secretases. To investigate the mechanism underlying these alterations in processing