Merck
SML3644
Sigma-Aldrich
JR-AB2-011
≥98% (HPLC)
別名:
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-(5-methyl-4,5-dihydrothiazol-2-yl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluorophenyl)imino]-5-methyl-3-thiazolidinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14Cl2FN3OS
CAS番号:
分子量:
398.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
JR-AB2-011 is a selective mTORC2 inhibitor that blocks the interaction of Rictor and mTOR (IC50 = 0.31 µM) without affecing mTORC1 activity or assembly. JR-AB2-011 exhibits anti-glioblastoma (GBM) activity in vitro (proliferation IC50 = 0.31 µM post 72h treatment, 36.3% apoptosis post 48h 1 µM treatment in LN229 cultures) and in vivo (4 or 20 mg/kg/d i.p. to LN229 xenografted mice).
Selective mTORC2 inhibitor with anti-GBM efficacy in vitro and in vivo by blocking Rictor and mTOR interaction.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3644-VAR:
SML3644-5MG:
SML3644-25MG:
SML3644-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)