Merck
SRP0280
Sigma-Aldrich
UbcH13 (UBE2N) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
UBC13 homolog, UBE2N, UbcH13, Ubiquitin-conjugating enzyme E2N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
17.6 kDa
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... UBE2N(7334)
詳細
UbcH13 (GenBank Accession No. NM_003348), amino acids 2-end, with N-terminal His-tag, MW = 17.6 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
アプリケーション
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)