Key Documents
SRP0140
Sigma-Aldrich
PRMT1 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
別名:
HRMT1L2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥50% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
68 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PRMT1(3276)
詳細
Human PRMT1, GenBank Accession No. NM_001536, amino acids 2- end, with N-terminal GST tag, MW = 68 kDa, expressed in E. coli expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolのメチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
文書ライブラリにアクセスする
Hsin-Wei Liao et al.
The Journal of clinical investigation, 125(12), 4529-4543 (2015-11-17)
Posttranslational modifications to the intracellular domain of the EGFR are known to regulate EGFR functions; however, modifications to the extracellular domain and their effects remain relatively unexplored. Here, we determined that methylation at R198 and R200 of the EGFR extracellular
Xiaolan Deng et al.
Oncotarget, 6(34), 35173-35182 (2015-10-16)
Inner centromere protein (INCENP) is a part of a protein complex known as the chromosomal passenger complex (CPC) that is essential for correcting non-bipolar chromosome attachments and for cytokinesis. We here demonstrate that a protein arginine methyltransferase PRMT1, which are