Merck
SML3957
OSS_128167
new
≥98% (HPLC)
別名:
5-[[3-[(2-Furanylcarbonyl)amino]benzoyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14N2O6
CAS番号:
分子量:
366.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
eCll penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6.
OSS_128167 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6) that exhibits anti-cancer, anti-inflammatory, and anti-viral properties. OSS_128167 inhibits HBV transcription and replication through upregulating peroxisome proliferator-activated receptors α (PPARα) expression.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)