安全性情報
AB1033
Sigma-Aldrich
抗バーシカン抗体、マウスバーシカンのa.a.1360-1439
Chemicon®, from rabbit
別名:
GAG beta Domain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACAN(176)
詳細
バーシカンは、大きなマルチドメインのコンドロイチン硫酸プロテオグリカンであり、線維芽細胞やその他の細胞から分泌されます。N末端にヒアルロン酸(HA)結合ドメインがあります。このドメインは、アグリカンのG1およびG2ドメイン(G1はヒアルロン酸結合領域)、アグリカンのヒアルロン酸への結合を安定化させる軟骨結合タンパク質、ヒアルロン酸受容体CD44と相同性があります。さらに、バーシカンにはレクチン様ドメイン、C末端の補体リピート、2つのEGF様リピートがあり、これらはすべてアグリカンに認められます。バーシカンは見かけ上の分子量が約1,000 kDaであり、そのコアは2,409個のアミノ酸(400 kDa)からなり、残りは共有結合した12~15個のコンドロイチン硫酸鎖で構成されています。
特異性
マウスバーシカンGAGβドメイン。
免疫原
エピトープ:マウスバーシカンのa.a.1360-1439
マウスバーシカンのアミノ酸1360-1439を含むGST融合タンパク質。
アプリケーション
マウスバーシカンの抗バーシカン抗体a.a.1360-1439は、バーシカンに対する抗体であり、IP、WB、IH(P)に使用されています。
免疫組織染色(ホルマリン固定パラフィン包埋):10 μg/mL。組織は染色前にコンドロイチナーゼで処理する必要があります。{100 mM Tris-HCl(pH 7.2~7.4)中に0.5 U/mL、室温で30分}その後、ブロックして染色します。
ウェスタンブロッティング:0.5 μg/mL
免疫沈降:
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
物理的形状
フォーマット:精製
免疫グロブリンはリコンビナント抗原に対してアフィニティー精製され、PBSに溶解されています。抗GST反応は吸収されませんでした。 PBSに溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最大6か月間、-20°Cで保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
コントロール
免疫組織染色のポジティブコントロール: 周辺軟骨 ウェスタンブロッティングのポジティブコントロール:全13日マウス胚
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1033:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design of a miniature tissue culture system to culture mouse heart valves.
Lieber SC, Kruithof BP, Aubry N, Vatner SF, Gaussin V
Annals of Biomedical Engineering null
Proteolytic cleavage of versican and involvement of ADAMTS-1 in VEGF-A/VPF-induced pathological angiogenesis.
Fu, Y; Nagy, JA; Brown, LF; Shih, SC; Johnson, PY; Chan, CK; Dvorak, HF; Wight, TN
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society null
Fabienne Meier-Abt et al.
Breast cancer research : BCR, 15(2), R36-R36 (2013-04-30)
Early pregnancy has a strong protective effect against breast cancer in humans and rodents, but the underlying mechanism is unknown. Because breast cancers are thought to arise from specific cell subpopulations of mammary epithelia, we studied the effect of parity
Angiotensin II increases vascular proteoglycan content preceding and contributing to atherosclerosis development.
Huang, F; Thompson, JC; Wilson, PG; Aung, HH; Rutledge, JC; Tannock, LR
Journal of Lipid Research null
Early but not late pregnancy induces lifelong reductions in the proportion of mammary progesterone sensing cells and epithelial Wnt signaling.
Meier-Abt, F; Brinkhaus, H; Bentires-Alj, M
Breast Cancer Research null