Merck
SML3942
Sigma-Aldrich
DUB-IN-2
≥98% (HPLC)
別名:
9-Ethoxyimino-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile, DUB Inhibitor 2, DUBs Inhibitor 2, DUBs-IN-2, Deubiquitinase Inhibitor 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H9N5O
CAS番号:
分子量:
275.26
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor.
DUBs-IN-2 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 280 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUBs-IN-2 inhibits the proliferation of gastric cancer (GC) cell NCI-N87 in cultures (IC50 = 480 nM post 3-day incubation) and NCI-N87-derived tumor growth in mice in vivo (2 mg/kg/d 5x per wk) by promoting HER-2 degradation.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML3942-5MG:
SML3942-BULK:
SML3942-25MG:
SML3942-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)