Merck
C7521
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for substrate for collagenase and for diagnostic assay manufacturing
別名:
コラーゲンIV型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
product name
コラーゲン ヒト胎盤由来, Bornstein and Traub Type IV, powder
由来生物
human placenta
品質水準
詳細
Sigma Type VI
形状
powder
不純物
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
溶解性
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
適合性
suitable for substrate for collagenase
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
成長過程において、IV型コラーゲンは基底膜中に普遍的に分布しています。成熟過程において、このネットワークは部分的に非常に組織特異的な方法で置換され、基底膜の構造と機能を決定します。IV型コラーゲンは血小板、肝細胞、ケラチン生成細胞、内皮、メサンギウム細胞、膵臓細胞およびある種のがん細胞に結合することが示されています。
構成
すべてのコラーゲン分子は三重らせん構造にアレンジされた3つのポリペプチド鎖からなっており、その1次構造はほとんどがグリシンが3残基ごとに現れ、プロリンまたは4-ヒドロキシエチルプロリンがしばしばグリシン残基に続く、というモチーフの繰り返しからなっています。IV型コラーゲンは基底膜のみに見られ、最大6つの遺伝的に異なるa鎖を含んでいます。
調製ノート
これは凍結乾燥粉末で、滅菌済みの0.5 M酢酸、PBSまたは水に1 mg/mL濃度で再溶解できます。PBS溶液は-20℃で少なくとも1年は安定です。Glanville, R.W.らのペプシン抽出法の変法に従って調製されています。
アナリシスノート
基底膜コラーゲンと整合させた、SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動の還元条件でのテストランでは3つの大きなバンドが得られます。
その他情報
コラーゲンは複数の構造的および遺伝的に異なるタイプに分類されています。弊社ではBornsteinとTraubが提唱した命名法を使用しています。シグマ アルドリッチのタイプ分けは一般的なコラーゲン分類とは異なりますのでご注意ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7521-VAR:
C7521-500MG:
C7521-5MG:
C7521-50MG-PW:
C7521-5MG-PW:
C7521-10MG-PW:
C7521-10MG:
C7521-100MG:
C7521-50MG:
C7521-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M L Fulcher et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 296(1), L82-L91 (2008-11-04)
Immortalization of human bronchial epithelial (hBE) cells often entails loss of differentiation. Bmi-1 is a protooncogene that maintains stem cells, and its expression creates cell lines that recapitulate normal cell structure and function. We introduced Bmi-1 and the catalytic subunit
Anuwat Pinyachat et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 57(5), 772-780 (2011-02-22)
Molecular cloning and functional characterization of P-III snake venom metalloproteinases (SVMPs) will give us deeper insights in the pathogenesis of viper bites. This may lead to novel therapy for venom-induced local tissue damages, the complication refractory to current antivenom. The
Marion Jeanne et al.
Circulation, 131(18), 1555-1565 (2015-03-11)
Collagen type IV alpha1 (COL4A1) and alpha2 (COL4A2) form heterotrimers critical for vascular basement membrane stability and function. Patients with COL4A1 or COL4A2 mutations suffer from diverse cerebrovascular diseases, including cerebral microbleeds, porencephaly, and fatal intracerebral hemorrhage (ICH). However, the
Nguyen Thu Ngan Trinh et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 295(5), L866-L880 (2008-09-02)
Severe lesions of airway epithelia are observed in cystic fibrosis (CF) patients. The regulatory mechanisms of cell migration and proliferation processes, involved in the repair of injured epithelia, then need to be better understood. A model of mechanical wounding of
Handan Xiang et al.
Cell discovery, 3, 17019-17019 (2017-06-20)
Cellular senescence is a cell fate characterized by an irreversible cell cycle arrest, but the molecular mechanism underlying this senescence hallmark remains poorly understood. Through an unbiased search for novel senescence regulators in airway basal cells, we discovered that the