安全性情報
C4407
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type III
from human placenta, powder, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
コラーゲン ヒト胎盤由来, Bornstein and Traub Type III (Sigma Type X), powder
由来生物
human placenta
品質水準
アッセイ
≥90% (GE)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
溶解性
aqueous acid: soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... COL3A1(1300)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒト胎盤由来コラーゲンは キニーネの気道上皮細胞への生体電気効果の測定、人工レンチウイルス溶解性ペプチドの選択的毒性の研究、Staphylococcus aureusのフィブロネクチン、フィブリノーゲンおよびコラーゲン受容体の迅速な検出のための粒子凝集測定、に用いられています。 また、ヒト肺がんに付随する抗原の特徴付けにおけるマグネシウム依存性、コラーゲン結合測定に用いられています。
構成
すべてのコラーゲン分子は、三重螺旋構造に配置された3つのポリペプチド鎖で構成されます。その一次構造の大部分は、グリシンが3番目ごとに配置されるモチーフの反復で、グリシン残基の前にはしばしばプロリンまたは4-ヒドロキシプロリンが配置されています。
注意
この製品は2~8°Cで乾燥させて保存する必要があり、この条件では2年間活性を維持します。
調製ノート
この製品は、次の論文のペプシン抽出法と塩分画法を改変することにより調製されました:Hill, R.J. and Harper, E., Anal.Biochem., 141 (1984).これは凍結乾燥粉末で、滅菌済みの0.5 M酢酸、PBSまたは水に1 mg/mL濃度で再溶解できます。 PBS溶液は、-20°Cで1年間以上安定です。
アナリシスノート
基底膜コラーゲンと整合させた、SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動の還元条件でのテストランでは3つの大きなバンドが得られます。
その他情報
コラーゲンは複数の構造的および遺伝的に異なるタイプに分類されています。弊社ではBornsteinとTraubが提唱した命名法を使用しています。シグマ アルドリッチのタイプ分けは一般的なコラーゲン分類とは異なりますのでご注意ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4407-5MG-PW:
C4407-25MG:
C4407-25MG-PW:
C4407-5MG:
C4407-1MG:
C4407-1MG-PW:
C4407-VAR:
C4407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sanne L N Brouns et al.
Research and practice in thrombosis and haemostasis, 6(2), e12678-e12678 (2022-03-15)
Low plasma levels of protein C or protein S are associated with venous thromboembolism rather than myocardial infarction. The high coagulant activity in patients with thrombophilia with a (familial) defect in protein C or S is explained by defective protein
Johana Hrdinova et al.
International journal of molecular sciences, 23(4) (2022-02-27)
The plasmatic von Willebrand factor (VWF) circulates in a compact form unable to bind platelets. Upon shear stress, the VWF A1 domain is exposed, allowing VWF-binding to platelet glycoprotein Ib-V-IX (GPIbα chain). For a better understanding of the role of
Natalie J Jooss et al.
International journal of molecular sciences, 20(11) (2019-06-12)
Platelet interaction with collagens, via von Willebrand factor, is a potent trigger of shear-dependent thrombus formation mediated by subsequent engagement of the signaling collagen receptor glycoprotein (GP)VI, enforced by integrin α2β1. Protein tyrosine kinase Syk is central in the GPVI-induced
Sanne L N Brouns et al.
Scientific reports, 10(1), 11910-11910 (2020-07-19)
In haemostasis and thrombosis, platelet, coagulation and anticoagulation pathways act together to produce fibrin-containing thrombi. We developed a microspot-based technique, in which we assessed platelet adhesion, platelet activation, thrombus structure and fibrin clot formation in real time using flowing whole
Camila Martos Thomazini et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(9), e0009715-e0009715 (2021-09-04)
Patients bitten by snakes consistently manifest a bleeding tendency, in which thrombocytopenia, consumption coagulopathy, mucous bleeding, and, more rarely, thrombotic microangiopathy, are observed. Von Willebrand factor (VWF) is required for primary hemostasis, and some venom proteins, such as botrocetin (a