Merck
SML3941
Sigma-Aldrich
DUB-IN-1
≥98% (HPLC)
別名:
9-Benzyloxyimino-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile, 9-Phenylmethoxyimino-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile, DUB Inhibitor 1, DUBs Inhibitor 1, DUBs-IN-1, Deubiquitinase Inhibitor 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H11N5O
CAS番号:
分子量:
337.33
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor.
DUB-IN-1 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 850 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUB-IN-1 inhibits the proliferation (200-800 nM for 24 or 48h; LN229, U87MG, and T98G cells), invasion (500-800 nM for 48 or 96h; LN229 and T98G cells), and stemness (500-800 nM for 7 or 14 days; LN229 and T98G cells) in GBM cultures.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3941-25MG:
SML3941-5MG:
SML3941-VAR:
SML3941-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)