SML3833
NB-598
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-3-[(3,3′-Bithiophen)-5-ylmethoxy]-N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)- N-ethylbenzylamine, 3-([3,3′-Bithiophen]-5-ylmethoxy)-N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-ethylbenzenemethanamine, NB 598
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[s]1c(cc(c1)c3c[s]cc3)COc2cc(ccc2)CN(CC)C\C=C\C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C27H31NOS2/c1-5-28(14-8-6-7-13-27(2,3)4)18-22-10-9-11-25(16-22)29-19-26-17-24(21-31-26)23-12-15-30-20-23/h6,8-12,15-17,20-21H,5,14,18-19H2,1-4H3/b8-6+
InChI Key
KIRGLCXNEVICOG-SOFGYWHQSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3833-5MG:
SML3833-VAR:
SML3833-BULK:
SML3833-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)