Merck
C9523
Sigma-Aldrich
硫酸コレステリルナトリウム
別名:
5-コレステン-3β-オール スルファート ナトリウム塩, コレステロール 3-スルファート ナトリウム塩, 硫酸コレステリル ナトリウム塩, 硫酸コレステリルナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H45NaO4S
CAS番号:
分子量:
488.70
Beilstein:
3899884
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141804
eCl@ss:
39023139
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
詳細
anionic
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
InChI Key
LMPVQXVJTZWENW-KPNWGBFJSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コレステリル硫酸Naは、発生学実験に使用されるEdgar成長培地の調製でコレステロールの供給源として使用されました。薄層クロマトグラフィーによるヒト角質層脂質の分離標準として使用されました。
生物化学的/生理学的作用
硫酸コレステリルはヒト精子の天然成分であり、精子の成熟に大きな役割を果たします。精子の受精能獲得にも関与し、卵子の侵入を可能にします。低濃度の硫酸コレステリルは、卵子の浸透を促進する精子先体に存在するプロテイナーゼであるアクロシンを阻害します。
調製ノート
コレステリル硫酸Naは、10 mg/mlのクロロホルム-メタノール(1:1)混合液中で無色透明な溶液を生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9523-100MG:
C9523-VAR:
C9523-250MG:
C9523-25MG:
C9523-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N Y Schürer et al.
Experimental dermatology, 4(1), 46-51 (1995-02-01)
There is a need in many studies on the epidermal permeability barrier for practical and reliable separation of all major fractions of human stratum corneum lipids. Various methods have been described including thin layer chromatography, high performance thin layer chromatography
J Langlais et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(12), 7266-7270 (1981-12-01)
Cholesteryl sulfate is a normal constituent of human spermatozoa. The in vitro uptake of tritiated cholesteryl sulfate resulted in the labeling of all spermatozoa as demonstrated by light-microscope radioautography. The binding of the sterol sulfate was localized mainly in the
Lois G Edgar et al.
Methods in cell biology, 107, 151-175 (2012-01-10)
The direct manipulation of embryonic cells is an important tool for addressing key questions in cell and developmental biology. C. elegans is relatively unique among genetic model systems in being amenable to manipulation of embryonic cells. Embryonic cell manipulation has
Minako Koizumi et al.
Human reproduction (Oxford, England), 25(1), 192-197 (2009-11-10)
Matrix metalloproteinases (MMPs) and the plasminogen activator (PA)/plasmin system are two major groups of proteases involved in the matrix degradation required for embryo implantation. We previously showed that the content of cholesterol sulfate (CS) in rabbit endometrium increases characteristically during
Gelen Rodríguez et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(42), 14523-14533 (2012-09-27)
Bicellar systems are a fascinating category of versatile lipid assemblies that comprise bilayered disk-shaped nanoaggregates formed in water by long and short alkyl chain phospholipids. Bicelles bridge the gap between micelles and lipid vesicles by combining the attractive properties of