生物化学的/生理学的作用
WH-9943-103C, and azetidyl chloroacetamide, is a cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3820-5MG:
SML3820-VAR:
SML3820-BULK:
SML3820-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)