Merck
CGD1
Sigma-Aldrich
細胞増殖測定キット, MTT法
別名:
Mitochondrial activity assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
包装
pkg of 1 kit
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
protein quantification: suitable
Amax
570 nm
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
colorimetric
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
細胞成長判定キット(MTTベース)は、生細胞におけるミトコンドリア活性の関数として細胞増殖の分光光度測定ができるよう設計されています。MTT(3-(4,5-ジメチルチアゾイル-2)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド)システムは、ミトコンドリアデヒドロゲナーゼ活性を介して生細胞の活性を測定する、単純で、正確で、再現性のある手段です。
アプリケーション
細胞成長判定キット(MTTベース)は、以下の用途に使用されています:
  • 骨芽細胞前駆体の細胞生存率を測定するため
  • 正常ヒト前立腺間質および上皮細胞株のMTT(3-(4,5-ジメチルチアゾイル-2)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド)アッセイに
  • 初代子宮頸部上皮細胞の細胞生存率を測定するため
包装
5 mg/mL MTTを含有するRPMI(フェノ-ルレッドは含有しません)1 mL入りバイアル5本、50 mL MTT用溶媒(0.1 N HClを含有する無水イソプロパノ-ル)が梱包されています。キットの構成はマルチウェルプレ-トでの培養に適した量になっています。MTT溶液は全培養液量の10%で加えるため、1キットあたりの可能な試験回数は、培養容器や培養液量によって異なります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mengxiong Wang et al.
Oncogene, 38(22), 4264-4282 (2019-02-06)
While HER2 and EGFR are overexpressed in breast cancers and multiple other types of tumors, the use of EGFR and/or HER2 inhibitors have failed to cure many cancer patients, largely because cancers acquire resistance to HER2/EGFR-specific drugs. Cancers that overexpress
Qiuyu Lin et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 22(10), 4640-4652 (2018-07-25)
This study is aimed to investigate the methylation level of candidate genes and its impact on thyroid carcinoma (THCA) development. Infinium Human Methylation 450 BeadChip Arrays by Illumina (Illumina HM450K) was the most popular CpG microarray platform widely used in
Cassandra D Kelly-Cirino et al.
Infection and immunity, 77(11), 4859-4867 (2009-08-26)
The anthrax protective antigen (PA) is the receptor-binding subunit common to lethal toxin (LT) and edema toxin (ET), which are responsible for the high mortality rates associated with inhalational Bacillus anthracis infection. Although recombinant PA (rPA) is likely to be
Abdullah Maha et al.
Hematology (Amsterdam, Netherlands), 13(1), 13-20 (2008-06-07)
Despite the advances in understanding the pathophysiology of acute myeloid leukaemia (AML), the cure rate for acute myeloid leukaemia patients remains low. Cytogenetic abnormalities and age are the prognostic factors that guide treatment decisions. However, many AML patients still die.
Mariarita Perri et al.
Biochimica et biophysica acta, 1800(9), 993-1001 (2010-07-06)
Vitamin A is suggested to be protective against oxidative stress. However, different authors observed pro-oxidant effects of retinoids both in experimental works and clinical trials. These discordances are the bases for the investigation of the proliferative and anti-proliferative properties of