SML3778
T-5224
≥98% (HPLC)
別名:
3-[5-(4-Cyclopentyloxy-2-hydroxybenzoyl)-2-[(3-oxo-1,2-benzoxazol-6-yl)methoxy]phenyl]propanoic acid, 3-{5-[4-(Cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2-benzisoxazol-6-yl)methoxy]phenyl} propionic acid, 5-[4-(Cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(2,3-dihydro-3-oxo-1,2-benzisoxazol-6-yl)methoxy]benzenepropanoic acid, T 5224, T5224
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1[o]c2c([c]1=O)ccc(c2)COc3c(cc(cc3)C(=O)c4c(cc(cc4)OC5CCCC5)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C29H27NO8/c31-24-15-21(37-20-3-1-2-4-20)8-10-22(24)28(34)19-6-11-25(18(14-19)7-12-27(32)33)36-16-17-5-9-23-26(13-17)38-30-29(23)35/h5-6,8-11,13-15,20,31H,1-4,7,12,16H2,(H,30,35)(H,32,33)
InChI Key
DALCQQSLNPLQFZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3778-BULK:
SML3778-VAR:
SML3778-10MG:
SML3778-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)