アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(CCC(=O)Nc2[s]cc(n2)c3ccncc3)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C17H14ClN3O3S2/c18-13-1-3-14(4-2-13)26(23,24)10-7-16(22)21-17-20-15(11-25-17)12-5-8-19-9-6-12/h1-6,8-9,11H,7,10H2,(H,20,21,22)
InChI Key
MLSIIIMAQNQEOV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BRD7586 is a cell-permeable, and potent anti-CRISPR agent. BRD7586is a potent and selective inhibitor of SpCas9. It potently inhibits SpCas9 in both HEK293T and U2OS.eGFP.PEST cells without altering its expression, or induction of cytotoxicity. BRD7586 enhanced the specificity of SpCas9. BRD7586 inhibits genome editing at diverse endogenous loci. It is twofold more potent than BRD0539.
Cell-permeable, and potent anti-CRISPR agent; potent and selective inhibitor of SpCas9
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3761-25MG:
SML3761-5MG:
SML3761-VAR:
SML3761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)