アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
, Light orange to very dark red
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
生物化学的/生理学的作用
Brain blood barrier penetrant luminescent probe that binds to binds to fibrillary tau protein
HS-84, a luminescent conjugated oligothiophene, is a brain blood barrier penetrant luminescent probe that binds to binds to fibrillary tau protein. HS-84 single photon excitation maximum is ~ 430 nm, and emission maximum are ~ 512, 547 nm. It does not fade within hours. HS-84 is a suitable probe for longitudinal in vivo detection of neurofibrillary tangles using multiphoton microscopy in the Tg mouse brain.
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3751-25MG:
SML3751-BULK:
SML3751-5MG:
SML3751-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)