アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)CCNc3ccc(cc3)Nc4ccncc4)cccc2
生物化学的/生理学的作用
JNJ-26854165 (serdemetan) is an inhibitor of the E3 ligase human double minute-2 (HDM2) that inhibits cell proliferation and induces apoptosis in models of acute myeloid and lymphoid leukemias, and solid tumors. Also JNJ-26854165 inhibits cholesterol transport. JNJ-26854165 appears to stimulate cholesterol regulatory genes, but simultaneously inhibits cholesterol transport.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3723-BULK:
SML3723-25MG:
SML3723-5MG:
SML3723-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)