安全性情報
SML1624
Sigma-Aldrich
JNJ-63533054
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-3-Chloro-N-(2-oxo-2-((1-phenylethyl)amino)ethyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClN2O2
CAS番号:
分子量:
316.78
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -89 to -99°, c = 1 in ethanol
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
Clc1cc(ccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
InChI Key
MWDVCHRYCKXEBY-LBPRGKRZSA-N
生物化学的/生理学的作用
JNJ-63533054 is a potent and selective agonist of the orphan receptor hGPR139, a GPCR receptor expressed in the brain in circumventricular regions of the habenula and septum. JNJ-63533054 has an EC50 value of 16 nM, crosses the blood-brain barrier, and is orally available.
Potent and selective agonist of hGPR139 with an EC50 value of 16 nM
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1624-BULK:
SML1624-VAR:
SML1624-5MG:
SML1624-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)