Merck
SML1245
Sigma-Aldrich
ML396
≥98% (HPLC)
別名:
N-(3-Chloro-4-((5-chloropyridin-2-yl)oxy)phenyl)picolinamide, VU0422288
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
360.19
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, white to yellow to brown
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=CC=C(OC2=NC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1)C3=NC=CC=C3
InChI
1S/C17H11Cl2N3O2/c18-11-4-7-16(21-10-11)24-15-6-5-12(9-13(15)19)22-17(23)14-3-1-2-8-20-14/h1-10H,(H,22,23)
InChI Key
MZRLPXFGQKQHST-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM).
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM). ML396 was used to study the biology of mGlu7.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1245-VAR:
SML1245-BULK:
SML1245-25MG:
SML1245-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)