Merck
SML3597
Sigma-Aldrich
ARUK3001185
≥98% (HPLC)
別名:
1-[2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4Cl2F3N3
CAS番号:
分子量:
282.05
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1N2C=CN=N2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4Cl2F3N3/c10-5-1-2-6(17-4-3-15-16-17)8(11)7(5)9(12,13)14/h1-4H
InChI Key
XVFXHCLMGYJAQI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ARUK3001185 is a brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor (IC50 = 6.7 nM) and Wnt signaling activator with no cross-reactivity toward panels of 39 serine hydrolases, 485 kinases (IC50 >10 μM), and 47 human off-target liabilities (IC50 >30 μM).
Brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor and Wnt signaling activator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3597-25MG:
SML3597-BULK:
SML3597-VAR:
SML3597-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carboxylesterase Notum Is a Druggable Target to Modulate Wnt Signaling
Journal of Medicinal Chemistry, 64(8), 4289-4311 (2021)
Design of a Potent, Selective, and Brain-Penetrant Inhibitor of Wnt-Deactivating Enzyme Notum by Optimization of a Crystallographic Fragment Hit
Journal of medicinal chemistry, 65(10), 7212-7230 (2022)