SML3583
PF-04634817 succinate
≥98% (HPLC)
別名:
1,5-Anhydro-2,3-dideoxy-4-O-methyl-3-[[(1R,3S)-3-(1-methylethyl)-3-[[(1S,4S)-5-[6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]carbonyl]cyclopentyl]amino]-D-erythro-pentitol succinate
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CO[C@H]1[C@@H](N[C@@H]2CC[C@@](C(N3C[C@@]4([H])N(C5=NC=NC(C(F)(F)F)=C5)C[C@]3([H])C4)=O)(C(C)C)C2)CCOC1
InChI Key
MCRWZBYTLVCCJJ-DKALBXGISA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3583-5MG:
SML3583-VAR:
SML3583-25MG:
SML3583-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)