Merck
SML3511
Sigma-Aldrich
S-217622
≥98% (HPLC)
別名:
(6E)-6-[(6-chloro-2-methyl-2H-indazol-5-yl)imino]dihydro-3-[(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]-1-[(2,4,5-trifluorophenyl)methyl]-1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, Ensitrelvir, S 217622
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H17ClF3N9O2
CAS番号:
分子量:
531.88
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N/C(N(C(N1CC2=NN(C=N2)C)=O)CC3=CC(F)=C(F)C=C3F)=N\C4=CC5=CN(N=C5C=C4Cl)C
InChI
1S/C22H17ClF3N9O2/c1-32-7-12-4-18(13(23)5-17(12)30-32)28-20-29-21(36)35(9-19-27-10-33(2)31-19)22(37)34(20)8-11-3-15(25)16(26)6-14(11)24/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,28,29,36)
InChI Key
QMPBBNUOBOFBFS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Orally available potent and selective noncovalent and nonpeptidic inhibitor of SARS-CoV-2 3C-like protease (3CLpro, or Mpro)
S-217622 is an orally available potent and selective noncovalent and nonpeptidic inhibitor of SARS-CoV-2 3C-like protease (3CLpro, or Mpro) that exhibits antiviral activity in vitro against varies variants of SARS-CoV-2 and other coronaviruses. S-217622 potently inhibits intrapulmonary replication of SARS-CoV-2 in mice.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3511-50MG:
SML3511-10MG:
SML3511-VAR:
SML3511-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery of S-217622, a Noncovalent Oral SARS-CoV-2 3CL Protease Inhibitor Clinical Candidate for Treating COVID-19.
Journal of medicinal chemistry, 65(9), 6499-6512 (2022)