Merck
SML3472
Sigma-Aldrich
ATR-002
≥98% (HPLC)
別名:
Benzoic acid, 2-[(2-chloro-4-iodophenyl)amino]-3,4-difluoro- (9CI, ACI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H7ClF2INO2
CAS番号:
分子量:
409.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(C=C2Cl)I)F)O
InChI
1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
生物化学的/生理学的作用
ATR-002, a derivate of CI-1040, is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway. ATR-002 exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity. It impairs the influenzas and SARS-CoV-2 viruses induced expression of pro-inflammatory cytokines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3472-VAR:
SML3472-BULK:
SML3472-5MG:
SML3472-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)