Merck
SML3539
Sigma-Aldrich
MS177
≥98% (HPLC)
別名:
N-((4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-6-(6-(4-(2-(3-(2-((2-(2,6- dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4- yl)amino)ethoxy)propanamido)ethyl)piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1-isopropyl-1H- indazole-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H55N11O8
CAS番号:
分子量:
914.02
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NCC1=C(C=C(NC1=O)C)C)C2=CC(C3=CC=C(N=C3)N4CCN(CC4)CCNC(CCOCCNC5=CC=CC(C(N6C(C(N7)=O)CCC7=O)=O)=C5C6=O)=O)=CC8=C2C=NN8C(C)C
生物化学的/生理学的作用
MS177 is a cell penetrant and potent PROTAC degrader of EZH2 (enhancer of zeste homologue 2) that effectively depletes both canonical EZH2–PRC2 and noncanonical EZH2–cMyc complexes. MS177 is fast-acting suppressor of cancer growth. MS177 comprises pomalidomide conjugated to a potent EZH2 inhibitor C24 via a short polyethylene glycol linker. It is much more effective and potent in suppressing cancer growth than catalytic inhibitors of EZH2.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3539-VAR:
SML3539-BULK:
SML3539-5MG:
SML3539-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)