Merck
SMB01344
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
別名:
1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-nicotinamide, 1-Methyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, 4-Py, 4PY, Me4PY, Met4PY, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O2
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
形状
solid
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
InChI Key
KTLRWTOPTKGYQY-UHFFFAOYSA-N
詳細
N1-methyl-4-pyridone-5-carboxamide is involved in nicotinate and nicotinamide metabolism.
アプリケーション
Metabolomics research
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01344-5MG:
SMB01344-BULK:
SMB01344-25MG:
SMB01344-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Aurélie Lenglet et al.
Toxins, 8(11) (2016-11-18)
N-methyl-2-pyridone-5-carboxamide (2PY, a major metabolite of nicotinamide, NAM) was recently identified as a uremic toxin. Recent interventional trials using NAM to treat high levels of phosphorus in end-stage renal disease have highlighted new potential uremic toxicities of 2PY. In the