Merck
SML3234
Sigma-Aldrich
GSK778 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
4-{2-(Methoxymethyl)-1-[(R)-1-phenylethyl]-8-[(S)-pyrrolidin-3-ylmethoxy]-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-7-yl}-3,5-dimethylisoxazole Hydrochloride, iBET-BD1 Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H33N5O3 · xHCl
分子量:
511.61 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](C1=CC=CC=C1)N2C(COC)=NC3=C2C(C=C4OC[C@@H]5CNCC5)=C(N=C3)C=C4C6=C(C)ON=C6C
生物化学的/生理学的作用
GSK778 (iBET-BD1) is a potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD1 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT. GSK778 (iBET-BD1) potently inhibits numerous cancer cells proliferation, inducing cell cycle arrest and apoptosis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3234-5MG:
SML3234-BULK:
SML3234-25MG:
SML3234-VAR:
試験成績書(COA)