Merck
SML3147
Sigma-Aldrich
GSK046
≥98% (HPLC)
別名:
iBET-BD2, 4-acetamido-3-fluoro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-5-[(1S)-1-phenylethoxy]benzamide; 4-Acetamido-3-fluoro-N-((1R,4S)-4-hydroxycyclohexyl)-5-((S)-1-phenylethoxy)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27FN2O4
CAS番号:
分子量:
414.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N[C@H]1CC[C@H](O)CC1)C2=CC(F)=C(NC(C)=O)C(O[C@H](C3=CC=CC=C3)C)=C2
InChI
1S/C23H27FN2O4/c1-14(16-6-4-3-5-7-16)30-21-13-17(12-20(24)22(21)25-15(2)27)23(29)26-18-8-10-19(28)11-9-18/h3-7,12-14,18-19,28H,8-11H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,29)/t14-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
FRBRZGLUFOZRGD-JVPBZIDWSA-N
詳細
GSK046 is an orally bioavailable small molecule. Its structure contains a poly-substituted phenyl ring in the center. GSK046 reduces immuno-inflammation by inhibiting the production of monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), a chemokine involved in the regulation of macrophage activation.
生物化学的/生理学的作用
potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD2 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3147-BULK:
SML3147-VAR:
SML3147-5MG:
SML3147-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)