アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C([C@H](CC1=CC(O)=C(C=C1)O)NC(/C=C/C2=CC(O)=C(C=C2)O)=O)O
InChI
1S/C18H17NO7/c20-13-4-1-10(8-15(13)22)3-6-17(24)19-12(18(25)26)7-11-2-5-14(21)16(23)9-11/h1-6,8-9,12,20-23H,7H2,(H,19,24)(H,25,26)/b6-3+/t12-/m0/s1
InChI Key
GPZFXSWMDFBRGS-UXONFWTHSA-N
生物化学的/生理学的作用
Clovamide is a phenolic compound isolated from cocoa beans that exhibits antioxidant and neuroprotective effects. Clovamide is a potent and selective inhibitor of Aβ42 aggregation.
inhibitor of Ab42 aggregation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3225-5MG:
SML3225-BULK:
SML3225-VAR:
SML3225-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)