安全性情報
A-128
Supelco
Amitriptyline N-ß-D-glucuronide solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H31NO6
CAS番号:
分子量:
453.53
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
[N+]([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)[O-])(CCC=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)(C)C
InChI
1S/C26H31NO6/c1-27(2,25-23(30)21(28)22(29)24(33-25)26(31)32)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12,21-25,28-30H,7,13-15H2,1-2H3/t21-,22-,23+,24-,25+/m0/s1
InChI Key
WXMXRAPAGYPAJI-ARXROMJUSA-N
詳細
A certified solution standard of Amitriptyline N-ß-D-glucuronide, a metabolite of the tricyclic antidepressant amitriptyline. Sold under trade names such as Amitrip, Elavil, and Levate, amitriptyline is prescribed to treat a number of mental disorders ranging from major depressive disorder and anxiety disorder to bipolar disorder. This solution-based Certified Reference Material is applicable for use in LC/MS or GC/MS testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, workplace drug testing, and pharmaceutical research.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-128-1ML:4548174020258
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)