SML3213
Lobaplatin
≥98% (NMR)
別名:
Cis-[trans-1,2-cyclobutanebis(methylamine)-N,N′]-[(2S)-lactate-O1,O2)-platinum (II), D 19466, D-19466, D19466, [rel-(1R,2R)-1,2-cyclobutanedimethanamine-κN,kN′][(2S)-2-(hydroxy-kO)propanoato(2-)-kO]-, (SP-4-3)-platinum, trans-1,2-Cyclobutanedimethanamine, platinum complex
アッセイ
≥98% (NMR)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1[O-][Pt+2]2(N[CH2]C3CCC3CN2)[O-]C1C
InChI
1S/C6H12N2.C3H5O3.Pt/c7-3-5-1-2-6(5)4-8;1-2(4)3(5)6;/h5-8H,1-4H2;2H,1H3,(H,5,6);/q-2;-1;+4/p-1/t;2-;/m.0./s1
InChI Key
HADHSETVEMCBPU-TYOUJGAFSA-M
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3213-VAR:
SML3213-BULK:
SML3213-5MG:
SML3213-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)