アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCCCCCCCCNC(C(Cl)Cl)=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI Key
FAOMZVDZARKPFJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
WIN 18,446 is an orally available bisdichloroacetyldiamine that potently inhibits aldehyde dehydrogenase family 1 (ALDH1) members-catalyzed all-trans retinoic acid (atRA) production (IC50 = 88 nM/human testicular S10 fraction, 102 nM/ALDH1A1, 187 nM/ALDH1A3) via retinal oxidation, efficiently inhibits ALDH1A2 enzymatic activity in a time-dependent manner (kinact = 22.0/h, Ki = 1026 nM). The inhibitory activity of WIN 18,446 against atRA production forms the basis of its in vivo efficacy as a male contraceptive in inhibiting spermatogenesis among mulitple mammalian species and zebrafish.
orally available ALDH1A1/ALDH1A2/ALDH1A3 inhibitor with in vivo male contraceptive efficacy by inhibiting spermatogenesis
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3187-VAR:
SML3187-BULK:
SML3187-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)