Merck
SML3154
Sigma-Aldrich
Topiroxostat
≥98% (HPLC)
別名:
4-[3-(4-Pyridinyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]-2-pyridinecarbonitrile, 4-[5-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine-2-carbonitrile, 5-(2-Cyano-4-pyridyl)-3-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole, FYX 051, FYX-051
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8N6
CAS番号:
分子量:
248.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC1=NC=CC(C2=NNC(C3=CC=NC=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C13H8N6/c14-8-11-7-10(3-6-16-11)13-17-12(18-19-13)9-1-4-15-5-2-9/h1-7H,(H,17,18,19)
InChI Key
UBVZQGOVTLIHLH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Topiroxostat (FYX-051) is an orally active and potent inhibitor of xanthine oxidoreductase (XOR). It appears that inhibition of XOR by topiroxostat is due to the formation a covalent linkage to molybdenum via oxygen in the hydroxylation reaction intermediate. Also, topiroxostat displayed a potent, non-covalent inhibition of XOR. It is approved for the treatment of gout and hyperuricemia in Japan.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML3154-VAR:
SML3154-50MG:4548173371795
SML3154-10MG:4548173371788
SML3154-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)