Merck
PZ0317
Sigma-Aldrich
カプロモレリン 酒石酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
2-アミノ-N-[(1R)-2-[(3aR)-2,3,3a,4,6,7-ヘキサハイドロ-2-メチル-3-オクソ-3a-(フェニルメチル)-5H-ピラゾロ[4,3-c]ピリジン-5-イル]-2-オクソ-1-プロパンアミド(2R,3R)-2,3-ジヒドロキシブタンジオアート, CP 424391-18, CP-424391 酒石酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H35N5O4 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
655.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1N(C)N=C2CCN(C([C@H](NC(C(C)(C)N)=O)COCC3=CC=CC=C3)=O)C[C@]21CC4=CC=CC=C4.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C28H35N5O4.C4H6O6/c1-27(2,29)25(35)30-22(18-37-17-21-12-8-5-9-13-21)24(34)33-15-14-23-28(19-33,26(36)32(3)31-23)16-20-10-6-4-7-11-20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-13,22H,14-19,29H2,1-3H3,(H,30,35);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t22-,28-;1-,2-/m11/s1
InChI Key
MJGRJCMGMFLOET-MYPSAZMDSA-N
詳細
カプロモレリン酒石酸塩は、GHSR1a (グレリン) 受容体の作用薬です。ピラゾリノン-ピペリジンジペプチドと構造的相同性があります。
カプロモレリン酒石酸塩は、高齢者のフレイルの治療薬としてヒトの臨床試験に使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
カプロモレリン酒石酸塩は、強力なグレリン受容体拮抗薬/成長ホルモン分泌促進物質(Ki = 7 nM)です。ラット下垂体細胞では、カプロモレリンは、3nMのEC50成長ホルモン(GH)分泌を含みます。カプロモレリンは、胃運動性も高め、脊髄損傷の患者において最近研究されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PZ0317-5MG:
PZ0317-25MG:
PZ0317-BULK:
PZ0317-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Practical synthesis of capromorelin, a growth hormone secretagogue, via a crystallization-induced dynamic resolution
Rose C R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25(3), 1000-1003 (2017)
Brid Callaghan et al.
British journal of pharmacology, 171(5), 1275-1286 (2014-03-29)
Some agonists of ghrelin receptors cause rapid decreases in BP. The mechanisms by which they cause hypotension and the pharmacology of the receptors are unknown. The effects of ligands of ghrelin receptors were investigated in rats in vivo, on isolated