安全性情報
SML3090
Sigma-Aldrich
EN4-2
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-4-(but-2-enamidomethyl)-N-(2-(4-ethoxyphenoxy)phenyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26N2O4
分子量:
430.50
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
EN4-2 is a cell penetrant, potent and selective covalent c-MYC inhibitor that targets cysteine 171 located within a predicted intrinsically disordered region of MYC. EN4-2 inhibits MYC transcriptional activity, downregulates multiple MYC transcriptional targets, reduces MYC and MAX thermal stability, and impairs tumorigenesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3090-5MG:
SML3090-VAR:
SML3090-BULK:
SML3090-25MG:
試験成績書(COA)