Merck
T1780
Sigma-Aldrich
Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr
≥98% (HPLC), suitable for mass spectrometry (MS)
別名:
Hexa-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H56N6O13
CAS番号:
分子量:
997.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Peptide content, >60%
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(Cc4ccc(O)cc4)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(Cc6ccc(O)cc6)C(O)=O
InChI
1S/C54H56N6O13/c55-43(25-31-1-13-37(61)14-2-31)49(67)56-44(26-32-3-15-38(62)16-4-32)50(68)57-45(27-33-5-17-39(63)18-6-33)51(69)58-46(28-34-7-19-40(64)20-8-34)52(70)59-47(29-35-9-21-41(65)22-10-35)53(71)60-48(54(72)73)30-36-11-23-42(66)24-12-36/h1-24,43-48,61-66H,25-30,55H2,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,69)(H,59,70)(H,60,71)(H,72,73)
InChI Key
JUUZKZKBBSFAAT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1780-BULK:
T1780-VAR:
T1780-5MG:
T1780-25MG:
T1780-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Gly-Tyr
Sigma-Aldrich
G3502
Gly-Tyr
J Buijs et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 12(4), 410-419 (2001-04-27)
The isotopic exchange of amide hydrogens in proteins in solution strongly depends on the surrounding protein structure, thereby allowing structural studies of proteins by mass spectrometry. However, during electrospray ionization (ESI), gas phase processes may scramble or deplete the isotopic