安全性情報
P0151
Sigma-Aldrich
ポリ(Glu, Tyr) ナトリウム塩
Glu:Tyr (1:1), mol wt 20,000-50,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
フォーム
solid
品質水準
原料比
Glu:Tyr (1:1)
分子量
20,000-50,000
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Poly(glu, tyr) sodium salt is a polyamino acid with applications in cancer research.
アナリシスノート
分子量は、粘度に基づいています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0151-10MG:
P0151-VAR:
P0151-BULK:
P0151-250MG:
P0151-PM:
P0151-100MG:
P0151-25MG:
P0151-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C J Bruns et al.
Cancer research, 60(11), 2926-2935 (2000-06-13)
We determined whether down-regulation of the epidermal growth factor-receptor (EGF-R) signaling pathway by oral administration of a novel EGF-R tyrosine kinase inhibitor (PKI166) alone or in combination with gemcitabine (administered i.p.) can inhibit growth and metastasis of human pancreatic carcinoma
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.