安全性情報
P4149
Sigma-Aldrich
Poly(Glu, Ala, Tyr) sodium salt
Glu:Ala:Tyr (1:1:1), mol wt 20,000-50,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
形状
solid
原料比
Glu:Ala:Tyr (1:1:1)
分子量
20,000-50,000
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
分子量は粘度に基づいています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4149-10MG:
P4149-BULK:
P4149-100MG:
P4149-VAR:
P4149-250MG:
P4149-500MG:
P4149-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S J Seo et al.
The Journal of investigative dermatology, 116(6), 880-885 (2001-06-16)
The physiologic role of gamma delta-T-cell-receptor-bearing cells and the T cell receptor ligands that they recognize is still poorly understood. Previous studies have suggested that one possible antigen for gamma delta-TCR(+) cells is the random copolymer poly-glutamic acid-tyrosine (poly-Glu-Tyr), because
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.