475956
c-Myc Inhibitor
The c-Myc Inhibitor, also referenced under CAS 403811-55-2, controls the biological activity of c-Myc.
別名:
c-Myc Inhibitor, 10058-F4, ( Z,E)-5-(4-Ethylbenzylidine)-2-thioxothiazolidin-4-one, 10058-F4, (Z,E)-5-(4-Ethylbenzylidine)-2-thioxothiazolidin-4-one
アッセイ
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 200 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H11NOS2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10-11(14)13-12(15)16-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+
InChI Key
SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
c-Myc
包装
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
475956-10MG:
475956-MG:
475956-5UNMG:
475956-1.1ML:
試験成績書(COA)