ABE26
Anti-acetyl-c-Myc (Lys323) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, c-MYC
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys323)
遺伝子情報
chimpanzee ... Myc(464393)
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rhesus monkey ... Myc(694626)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
Peptide Inhibition Assay Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in HEK293T cells co-transfected with mouse wildtype c-Myc and P300. (Image courtesy of Dr. Ernest Martinez, Department of Biochemistry, University of California at Riverside.)
品質
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected c-Myc on 10 µg of transfected HEK293T cell lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Transfected HEK293T cell lysates
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE26:
試験成績書(COA)