Merck
SML2854
Sigma-Aldrich
Polmacoxib
≥98% (HPLC)
別名:
4-[3-(3-fluorophenyl)-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-oxo-2-furanyl]-benzenesulfonamide, CG100649
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16FNO4S
CAS番号:
分子量:
361.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NS(C1=CC=C(C=C1)C(OC2(C)C)=C(C2=O)C3=CC=CC(F)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4S/c1-18(2)17(21)15(12-4-3-5-13(19)10-12)16(24-18)11-6-8-14(9-7-11)25(20,22)23/h3-10H,1-2H3,(H2,20,22,23)
生物化学的/生理学的作用
Polmacoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that acts as an inhibitor of cyclooxygenase 2 (COX-2) and the carbonic anhydrases CAI and CAII. It has also been found to inhibit colorectal adenoma and tumor growth in mouse models.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2854-25MG:
SML2854-BULK:
SML2854-VAR:
SML2854-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)