安全性情報
SAB5700238
Sigma-Aldrich
Anti-TAGLN2 antibody produced in rabbit
別名:
HA1756, TAGLN2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
22
24
化学種の反応性
human, mouse
濃度
2.64 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAGLN2(8407)
詳細
The protein encoded by this gene is similar to the protein transgelin, which is one of the earliest markers of differentiated smooth muscle. The specific function of this protein has not yet been determined, although it is thought to be a tumor suppressor. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-199 of human TAGLN2 (NP_003555.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700238-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)