Merck
SML2814
Sigma-Aldrich
UNC7145
≥98% (HPLC)
別名:
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid isopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23N5O4
CAS番号:
分子量:
445.47
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(CN(C(C)C)C(C2=CC3=C(NC(CO3)=O)C=C2)=O)C=C1)NC4=CC=NC=N4
生物化学的/生理学的作用
UNC7145 is a closely-related negative control for potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2814-25MG:
SML2814-VAR:
SML2814-5MG:
SML2814-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)