生物化学的/生理学的作用
Negative control for SGC-UBD253 a chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6
SGC-UBD253N is a closely related negative control (KD = 32 µM) for SGC-UBD253 a chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3543-BULK:
SML3543-25MG:
SML3543-VAR:
SML3543-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)