Merck
SML2801
Sigma-Aldrich
Isoforskolin
≥95% (HPLC)
別名:
6-Acetyl-7-deacetylforskolin, (3R,6S,6aS)-6-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-5S,10S,10bS-trihydroxy-3,4aR,7,7,10aR-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, Coleonol B, 6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O7
CAS番号:
分子量:
410.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -8 to -5°, c = 0.5 in chloroform-d
white to beige
溶解性
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Isoforskolin is a naturally occurring diterpene with anti-inflammatory activity. It has been shown to downregulate the expression of proinflammatory compounds. In an experimental mouse model of Lyme Disease induced arthritis isoforskolin downregulated the transcription and expression of TNF-α and IL-6 induced by recombinant Borrelia burgdorferi basic membrane protein A (rBmpA). In a rat asthmatic model isoforskolin down-regulated production of transforming growth factor β1 (TGF-β1) and interleukin-1β (IL-1β) which was accompanied by inhibition of inflammation and airway remodeling.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2801-25MG:
SML2801-5MG:
SML2801-BULK:
SML2801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)