SML2799
Avanafil
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4-methoxybenzylamino)-5-[N-(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine, (S)-4-[(3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-[2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-5-pyrimidinecarboxamide, 4-[[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-5-pyrimidinecarboxamide, TA 1790, TA-1790, TA1790
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C23H26ClN7O3/c1-34-19-6-5-15(10-18(19)24)11-27-21-17(22(33)28-13-20-25-7-3-8-26-20)12-29-23(30-21)31-9-2-4-16(31)14-32/h3,5-8,10,12,16,32H,2,4,9,11,13-14H2,1H3,(H,28,33)(H,27,29,30)/t16-/m0/s1
InChI Key
WEAJZXNPAWBCOA-INIZCTEOSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2799-100MG:
SML2799-VAR:
SML2799-BULK:
SML2799-500MG:
試験成績書(COA)