SML2755
Netupitant
≥98% (HPLC)
別名:
2-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-N,2-dimethyl-N-(6-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-o-tolylpyridin-3-yl)propanamide, 2-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-N-[6-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-o-tolylpyridin-3-yl]-N-methylisobutyramide, AGE 94200, AGE-94200, AGE94200, CID 6451149, CID-6451149, CID6451149, N,a,a-Trimethyl-N-[4-(2-methylphenyl)-6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinyl]-3,5-bis(trifluoromethyl)benzeneacetamide, Ro 67-31898, Ro 67-31898/000
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C(=O)N(C)c2cnc(cc2c4c(cccc4)C)N3CCN(CC3)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C30H32F6N4O/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(40-12-10-38(4)11-13-40)37-18-25(24)39(5)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3
InChI Key
WAXQNWCZJDTGBU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2755-VAR:
SML2755-50MG:
SML2755-BULK:
SML2755-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)